Documents
692174
Sigma-Aldrich
R-Ru(OAc)2(SEGPHOS®)
Synonyme(s) :
Diacetato[(R)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H34O8P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
829.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C38H28O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;2*1-2(3)4;/h1-24H,25-26H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Clé InChI
BHGLLIGZFQVMBJ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago