926191
Ru(OAc)2[(R)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
76,00 $
About This Item
76,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Application
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable