Principaux documents
691801
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
powder
Pf
77-81 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clé InChI
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves