Principaux documents
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
Synonyme(s) :
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
227-232 °C
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
Clé InChI
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves