Principaux documents
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
Synonyme(s) :
Pyrotartaric anhydride
5 G
187,00 $
25 G
631,00 $
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
187,00 $
25 G
631,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
238-240 °C (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1