691658
Iron phosphide Fe2P
99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ferrous phosphide, Iron diphosphide
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−40 mesh
Chaîne SMILES
[Fe]=P#[Fe]
InChI
1S/2Fe.P
Clé InChI
GNTCPDPNMAMZFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable