934771
Lithium iron phosphate
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonyme(s) :
LFP electrode
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum substrate (current collector)
Niveau de qualité
Qualité
battery grade
Description
Capacity: >= 170 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 3.2 V vs. Li/Li+
Pureté
≥98% (active material characteristic)
Composition
Active material loading 7.3 mg/cm2 ± 5%, ≥85%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
Épaisseur
70 μm ± 5% , excluding current collector
Dimension de pores
~2 μm particle size (active material characteristic)
Capacité
≥170 mAh/g (Nominal)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable