Principaux documents
691194
Sigma-Aldrich
trans-1-Iodo-1-octene
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.11
Beilstein:
2346520
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C\I
InChI
1S/C8H15I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h7-8H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
SJZDDNSUIVLYIN-BQYQJAHWSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable