Principaux documents
688959
Sigma-Aldrich
(R,R)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Beilstein:
9477671
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.5% (GC)
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 4.5±1.0°, c = 1 in chloroform
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
O=C1C[C@H]2C[C@@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
RVFBNLMXCXFOET-RFZPGFLSSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.