403636
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
96%
Synonyme(s) :
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
Clé InChI
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Chiral diene ligands enable asymmetric transformations, constructing enantioenriched compounds from achiral substrates efficiently.