Principaux documents
687626
Sigma-Aldrich
3-Carboxyadamantane-1-acetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
91-95 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
Clé InChI
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable