Principaux documents
M072000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Synonyme(s) :
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
5 G
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
553,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.68
Beilstein:
3588525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥97.0% (31P-NMR)
Forme
liquid
Couleur
clear to very slightly hazy colorless
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
Clé InChI
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite is a monochloridite phosphorylation reagent used for DNA synthesis.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Abdelaziz Al Ouahabi et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(16), 5629-5635 (2015-04-09)
Sequence-defined non-natural polyphosphates were prepared using iterative phosphoramidite protocols on a polystyrene solid support. Three monomers were used in this work: 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-propyl) diisopropylphosphoramidite (0), 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dimethyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1), and 2-cyanoethyl (3-dimethoxytrityloxy-2,2-dipropargyl-propyl) diisopropylphosphoramidite (1'). Phosphoramidite coupling steps allowed rapid synthesis