Principaux documents
687200
Sigma-Aldrich
sec-Butylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Butaneboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H11BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
85-89 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Application
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Preparation of arenes by coupling reactions with aryl bromides and chlorides in the presence of palladium complexes of a (pentaphenylferrocenyl)di(tert-butyl)phosphine
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable