Principaux documents
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropylboronic acid
1 G
329,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
329,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H13BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
85-89 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for:
  • Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable