Key Documents
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18N2O4
Poids moléculaire :
230.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
243-247 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable