Principaux documents
686727
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Cyanobenzothiophene, Thianaphthene-2-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
140 °C/0.5 mmHg
Pf
24-28 °C
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
N#Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H5NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H
Clé InChI
RCYHXESNWFYTCU-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful starter in benzothiophene chemistry.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Uwe Koch et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1693-1705 (2006-03-03)
Infections caused by hepatitis C virus (HCV) are a significant world health problem for which novel therapies are in urgent demand. The polymerase of HCV is responsible for the replication of viral RNA. We recently disclosed dihydroxypyrimidine carboxylates 2 as