685364
Tetrakis[triphenylphosphine]palladium(0), ChemDose™ Tablets
Loading: 2μmol per tablet
Synonyme(s) :
ChemDose™, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) impregnated tablets, Palladium-tetrakis(triphenylphosphine) impregnated tablets
About This Item
Produits recommandés
Forme
tablet
Matrice
Magnesium aluminometasilicate base material
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Clé InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable