Principaux documents
685216
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodopyridine
97%
Synonyme(s) :
4-Iodo-3-fluoropyridine
5 G
228,00 $
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
228,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3FIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
crystals
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cnccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
MSLUTDVOKZOXTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges