Principaux documents
683892
Sigma-Aldrich
2-Acetamidopyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridyl]acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19BN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
130-134 °C
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BN2O3/c1-9(17)16-11-7-6-10(8-15-11)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h6-8H,1-5H3,(H,15,16,17)
Clé InChI
YCWPTBAHVWJMEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable