Principaux documents
683337
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4F2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
216-220 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1nc2c(F)cc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H4F2N2S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)12-7(10)11-6/h1-2H,(H2,10,11)
Clé InChI
DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable