901106
FIr6
Synonyme(s) :
Bis(2,4-difluorophenylpyridinato)-tetrakis(1-pyrazolyl)borate iridium(III)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Niveau de qualité
Forme
solid
Couleur
yellow
Chaîne SMILES
FC(C=C1[Ir]23[N]4=CC=CN4B(N5N=CC=C5)(N6C=CC=N6)N7C=CC=[N]37)=CC(F)=C1C8=[N]2C=CC=C8
InChI
1S/C12H12BN8.C11H6F2N.Ir/c1-5-14-18(9-1)13(19-10-2-6-15-19,20-11-3-7-16-20)21-12-4-8-17-21;12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h1-12H;1-4,6-7H;
Clé InChI
OXHBKGURKPVEIE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable