Documents
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.02
Numéro Beilstein :
3240536
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.542
Point d'ébullition
143-145 °C/760 mmHg
Densité
1.5983 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F
Point d'éclair (°C)
90 °C