Principaux documents
380350
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorophenol
97%
5 G
97,50 $
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
97,50 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.553 (lit.)
Densité
1.717 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromo-5-fluorophenol an aryl fluorinated building block.
Application
2-Bromo-5-fluorophenol may be used for the preparation of reaction intermediates required for the synthesis of polycyclic 5-HT3 and 5-HT4 antagonists.[1] It may be used for the the nucleophilic substitution of the 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl iodonium chloride (iodyl salt).[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stereospecific synthesis of mexiletine and related compounds: Mitsunobu versus Williamson reaction.
Carocci A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3619-3634 (2000)
Johannes Klösener et al.
Chemical research in toxicology, 22(1), 179-186 (2008-12-30)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are flame retardants applied as coatings to many consumer products, including household items. PBDEs are released and produce airborne vapors and dusts. Inhalation of particle-phase and/or gas-phase PBDEs is therefore a major route of exposure. In