Principaux documents
682446
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
170-175 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clé InChI
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable