Principaux documents
678910
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
1 G
80,80 $
80,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4FIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
143-147 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges