Principaux documents
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
1 G
350,00 $
5 G
1 180,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
350,00 $
5 G
1 180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
284-294 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ether
ketone
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
Clé InChI
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)