Documents
681326
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonamide
90%
Synonyme(s) :
SES-NH2
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2CH2SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
81-87 °C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)CCS(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H15NO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3,(H2,6,7,8)
Clé InChI
MZASHBBAFBWNFL-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful reagent for introduction of a SES-protected nitrogen functionality, which can be cleaved with fluoride ion.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)