510963
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,12H2,1-3H3
Clé InChI
ISXSBRZDPKQYSC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- N-(2-trimethylsilylethynylphenyl)methanesulfonamide
- 8-(2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenylamino)-7H-naphtho[1,8-bc]acridin-7-one
- 2-phenyl-4-alkoxy quinolines
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter