No data is available that characterizes the vapor pressure of this compound at or near 20 °C.
364681
2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
95%
Synonyme(s) :
(2-Mercaptoethyl)trimethylsilane, BEST
221,00 $
About This Item
221,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
144-146 °C (lit.)
62-63 °C/43 mmHg (lit.)
Densité
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)CCS
InChI
1S/C5H14SSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
BCOLNMGFOWHFNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
-
해당 물질의 증기압이 약 20도 정도에서 얼마일가요?