Key Documents
681318
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-3-methanol
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
77-81 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Amide CCR5 antagonist
  • PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
  • Human GnRH receptor antagonists
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable