Principaux documents
681296
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Julia coupling for synthesis of corydendramine A
  • Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
  • Heterocyclic compounds
  • Anthranilamide inhibitors of factor Xa
  • Human GnRH receptor antagonists
  • Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges