Principaux documents
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylpyrrolidine
95%
1 G
282,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
282,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4354
pb
97-99 °C (lit.)
Densité
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter