Key Documents
680095
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
289-294 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-6-4-11(12,5-7-13)8(14)15/h4-7,12H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Involved in investigations of conformational effects on electron-transfer efficientcy in peptide foldamers
Reactant for synthesis of:
  • SIRT2 inhibitors
  • Melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
  • Bradykinin hB2 receptor antagonists
  • Neurokinin-1 receptor ligands
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable