Principaux documents
MNO000126
Sigma-Aldrich
Methyl 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylate
AldrichCPR
1 G
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
402,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4/c1-11(2,3)18-10(16)14-7-5-12(13,6-8-14)9(15)17-4/h5-8,13H2,1-4H3
Clé InChI
MMPCQLBEECGPAP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Each AldrichCPR product will be packaged in one consolidated unit unless you specify multiple units at the time of order.