Principaux documents
679992
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-methanol
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)adamantane, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(CO)(C3)C2
InChI
1S/C13H22O/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-
Clé InChI
RVWLWJAOIBEWAV-WNGYAQOMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable