Principaux documents
679984
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-105 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H20O2/c1-11-3-9-4-12(2,6-11)8-13(5-9,7-11)10(14)15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-,11+,12-,13-
Clé InChI
BSWOQWGHXZTDOO-YYTOVBPXSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable