Principaux documents
763225
Sigma-Aldrich
Chloro[2-(dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I)
97%
Synonyme(s) :
BrettPhos AuCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H53AuClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
769.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
289-294 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
Cl[Au].COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.Au.ClH/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
CDLGGLLRZVWITN-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable