679232
Triméthoxyméthylsilane
deposition grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Méthyltriméthoxysilane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
deposition grade
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
Point d'ébullition
102-104 °C (lit.)
Densité
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Clé InChI
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.