Principaux documents
679224
Sigma-Aldrich
Butyltrichlorosilane
≥98%, deposition grade
Synonyme(s) :
Trichlorobutylsilane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3SiCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.56
Beilstein:
1736032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
deposition grade
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
149 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-2-3-4-8(5,6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Afficher tout