Principaux documents
679135
Sigma-Aldrich
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
5 G
78,10 $
78,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
78,10 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12Cl2N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
243-247 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
Clé InChI
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable