Principaux documents
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
100 G
79,00 $
79,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
79,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.02
Beilstein:
472027
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
79,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.597 (lit.)
pb
252 °C (lit.)
Pf
20-25 °C (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup