Documents
678449
Sigma-Aldrich
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H21N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.547
Densité
1.0154 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H21N3/c1-15-6-8-16(9-7-15)11-13-4-2-12(10-14)3-5-13/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Clé InChI
HILINUGDTTXRNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter