Principaux documents
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H23BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-62 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
Clé InChI
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable