Documents
518980
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methoxyphenyl)vinylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]boronic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
140-144 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
Clé InChI
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Enantioselective conjugate addition reactions with indole-appended enones
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling reactions
  • Petasis asymmetric dihydroxylation for synthesis of (dihydroxy)homotyrosines
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Asymmetric Michael addition with hydroxycinnamaldehydes
  • Cobalt-catalyzed coupling for synthesis of phenylbutenylheteroarenes
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable