Documents
675954
Sigma-Aldrich
8-Amino-5-bromoisoquinoline
90%
Synonyme(s) :
8-Amino-5-bromoisoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
186-190 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)c2ccncc12
InChI
1S/C9H7BrN2/c10-8-1-2-9(11)7-5-12-4-3-6(7)8/h1-5H,11H2
Clé InChI
BTFXYVXBWMRHIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges