Principaux documents
748579
Sigma-Aldrich
Methyl 2-quinolinecarboxylate
95%
1 G
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
116,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
80-85 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
CILJSZLWPHTUIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable