802255
8-Amino-5-methoxyquinoline
95%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-8-quinolinamine, Chen Auxilliary, MQ, Gong Chen Auxiliary, MQ Auxiliary
151,00 $
About This Item
151,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
90-95 °C
Chaîne SMILES
NC1=CC=C(OC)C2=CC=CN=C21
InChI
1S/C10H10N2O/c1-13-9-5-4-8(11)10-7(9)3-2-6-12-10/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
MFLLTRMMFHENCM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable