Principaux documents
675261
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyisobutyric acid-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-(methyl-13C)-propanoic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Formule linéaire :
13CH313C(OH)13CH313COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
76-80 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C]([13CH3])(O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
BWLBGMIXKSTLSX-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable