Principaux documents
674265
Sigma-Aldrich
N-Boc-Sarcosine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C5H1515NO4
Poids moléculaire :
193.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
87-88 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
Clé InChI
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable