Principaux documents
673668
Sigma-Aldrich
Hexylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-Hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule linéaire :
C6H13(C6H12BO2)(CH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426
Densité
1.167 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C12H25BO2/c1-6-7-8-9-10-13-14-11(2,3)12(4,5)15-13/h6-10H2,1-5H3
Clé InChI
LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F
Point d'éclair (°C)
84 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter